(±)-2-Chloropropionyl chloride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
295161000 295165000 295160250
ACRO295161000EA 90.7 EUR
ACRO295161000 ACRO295165000 ACRO295160250
(±)-2-Chloropropionyl chloride 95%
(±)-2-Chloropropionyl chloride
Formule: C₃H₄Cl₂O
Kookpunt: 109…111 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –71 °C
Dichtheid: 1,3 g/cm³
Vlampunt: 34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000862
CAS nummer: 7623-09-8
EINECS: 231-540-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %