(±)-2-Chloropropionyl chloride 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24503.14
B24503.22
B24503.36
B24503.14EA
31.9
EUR
B24503.14
B24503.22
B24503.36
(±)-2-Chloropropionyl chloride 96%
(±)-2-Chloropropionyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 7623-09-8
Molecular Formula: CH3CHClCOCl
Formula Weight: 126.97
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 109-111°
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000862
Formule:
C₃H₄Cl₂O Kookpunt: 109…111 °C Dichtheid: 1,308 Vlampunt: 31 °C (88 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000862 CAS nummer: 7623-09-8 EINECS: 231-540-7 UN: 2920 ADR: 8,II |