(±)-Methyl-2-chloropropionate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18541.0B A18541.0I A18541.30
A18541.0BEA 218 EUR
A18541.0B A18541.0I A18541.30
(±)-Methyl-2-chloropropionate ≥97%
(±)-Methyl-2-chloropropionate
Purity: 97% CAS No.: 17639-93-9 Molecular Formula: C4H7ClO2 Formula Weight: 122.55 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -10° Boiling Point: 132-133° Beilstein Reference: 1421535 UN No.: 2933 MDL No.: MFCD00000863
Formule: C₄H₇ClO₂
Kookpunt: 132…133 °C
Smeltpunt: < –10 °C
Dichtheid: 1,140
Vlampunt: 38 °C (100 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000863
CAS nummer: 17639-93-9
EINECS: 241-624-5
UN: 2933
ADR: 3,III