Dimethoxymethylvinylsilane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 16753-62-1
Molecular Formula: C5H12O2Si
Formula Weight: 132.23
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3950
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 3043765
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00129170
Formule:
C₅H₁₂O₂Si Kookpunt: 102…104 °C Dichtheid: 0,889 Vlampunt: 5 °C (41 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00129170 CAS nummer: 16753-62-1 EINECS: 240-816-6 ADR: 3,II |