4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 101-61-1
Molecular Formula: C17H22N2
Formula Weight: 254.38
Flash Point: 178°(352°F)
Melting Point: 85-88°
Boiling Point: 155-157°/0.1mm
Beilstein Reference: 479956
Merck Reference: 14,6176
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008317
Formule:
C₁₇H₂₂N₂ Kookpunt: 155…157 °C (0,1 mmHg) Smeltpunt: 85…88 °C Vlampunt: 178 °C (352 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008317 CAS nummer: 101-61-1 EINECS: 202-959-2 ADR: 9,III Merck Index: 14,6176 |