Titaantetrachloride 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Titanium tetrachloride
377741000 377748000
377741000.EA 97.6 EUR
377741000. 377748000.
Titaantetrachloride 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Titaantetrachloride
Formule: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Kookpunt: 136
Smeltpunt: 136.2
Dichtheid: 1.72
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011267
CAS nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 2922
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,09555
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to dark brown Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M