6,9-Dichloro-2-methoxyacridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L05913.06
L05913.14
L05913.06EA
43.5
EUR
L05913.06
L05913.14
6,9-Dichloro-2-methoxyacridine ≥98%
6,9-Dichloro-2-methoxyacridine
Purity: 98%
CAS No.: 86-38-4
Molecular Formula: C14H9Cl2NO
Formula Weight: 278.14
Melting Point: 163-165°
Beilstein Reference: 226309
Formule:
C₁₄H₉Cl₂NO MW: 278.14 g/mol Smeltpunt: 163…165 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005028 CAS nummer: 86-38-4 EINECS: 201-666-7 |