Acridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L01657.06 L01657.14
L01657.06EA 38.3 EUR
L01657.06 L01657.14
Acridine ≥97%
Acridine
Purity: 98+% CAS No.: 260-94-6 Molecular Formula: C13H9N Formula Weight: 179.22 Melting Point: 107-111° Boiling Point: 346° Merck Reference: 14,122 UN No.: 2713 MDL No.: MFCD00005025
Formule: C₁₃H₉N
MW: 179.22 g/mol
Kookpunt: 346 °C
Smeltpunt: 107…111 °C
Dichtheid: 1.005
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005025
CAS nummer: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
UN: 2713
ADR: 6.1 III