1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10953.0001
8.10953.0005
8.10953.0001EA
96.2
EUR
8.10953.0001
8.10953.0005
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
Formule:
C₁₂H₂₆N₂O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005112 CAS nummer: 23978-55-4 EINECS: 245-965-0 |
Specification Test Results
Melting Point | 112 - 115 °C |
Molar Mass | 262.35 g/mol |