TLC-platen, kiezelgel 60G, glas
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.00384.0001 1.00390.0001
1.00384.0001EA 185 EUR
1.00384.0001 1.00390.0001
TLC-platen, kiezelgel 60G, glas
TLC-platen
Zeer robuuste platen met gips als bindmiddel, volledig conform internationale farmacopeeën (de status-quo Ph Eur en USP).
Normaal gesproken verwijzen TLC-monografieën in farmacopeeën naar producten met silica G, met gips als bindmiddel of silica H, zonder vreemd bindmiddel. Er zijn ongeveer 200 monografiemethoden in de Europese Farmacopee (Ph Eur) die naar deze platen verwijzen*. Volledig conform internationale farmacopeeën. Deze nieuwe TLC silicagel 60G-platen worden aanbevolen voor klanten in QA/QC-laboratoria die oudere Ph Eur-monografiemethoden gebruiken, waarvoor TLC-platen met gips als bindmiddel vereist zijn en die niet willen overschakelen naar de klassieke Merck TLC-platen met organische bindmiddelen. De klassieke Merck TLC-platen voldoen aan de prestatiestesteisen van Ph Eur voor G-platen met gips, ondanks het gebruik van moderne organische bindmiddelen. Tegenwoordig maken veel klanten routinematig gebruik van deze klassieke TLC-platen in plaats van gipsplaten en zijn verschillende monografieën bijgewerkt om deze wijziging officieel te bevestigen.
* De Noord-Amerikaanse Farmacopee (USP) maakt geen onderscheid tussen TLC-platen met gips of organisch bindmiddel, zodat Merck standaardplaten altijd kunnen worden gebruikt.