HPLC-kolommen, Chromolith® HighResolution RP-18e
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.52020.0001 1.52021.0001 1.52022.0001 1.52025.0001 1.52019.0001 1.52023.0001 1.52064.0001 1.52320.0001 1.52321.0001 1.52322.0001 1.52325.0001
1.52020.0001EA 578 EUR
1.52020.0001 1.52021.0001 1.52022.0001 1.52025.0001 1.52019.0001 1.52023.0001 1.52064.0001 1.52320.0001 1.52321.0001 1.52322.0001 1.52325.0001
HPLC-kolommen, Chromolith® HighResolution RP-18e
Kolommen voor chromatografie
Porievolume: 2,9 ml/g.
  • Hoge efficiëntie bij lagere tegendruk
  • Verbeterde pieksymmetrie
  • Kan worden gebruikt voor standaard HPLC/UHPLC/LC-MS-instrumenten
  • Tegendruk 2 keer lager vergeleken met gepakte kolommen met deeltjes
  • 30% langere levensduur van de kolom vergeleken met gepakte kolommen met deeltjes
Grootte macroporiën: 1,15 µm.
Grootte mesoporiën: 15 nm.
Oppervlakte: 250 m²/g.
Pore volume: 2,9 ml/g