Handschoenen voor algemeen gebruik, Soflex
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2095225/10 2095225/8 2095225/9
112-1511EA 0 EUR
112-1511 112-1514 112-1515
Handschoenen voor algemeen gebruik, Soflex
Handschoenen
Nitril handschoen uit interlock katoen met ventilerende rug en gebreide manchet. De nitril coating zorgt voor goede chemische eigenschappen en uitstekende mechanische eigenschappen (schuring).
  • De nitril samenstelling zorgt voor meer elasticiteit en een ongeëvenaarde beweeglijkheid
  • De katoenen interlockvoering versterkt de mechanische prestaties van de handschoen terwijl handzweet wordt geabsorbeerd
  • De ventilerende rug verbetert het ademend vermogen van de handschoen
  • De manchet is gerimpeld en nauwsluitend aan de pols, hierdoor wordt het risico op vasthaken verlaagd
Hij is bijzonder geschikt voor de lichte en middelzware hantering van oliën, vetten en bijproducten van koolwaterstoffen.
Certificaten: EN 388:2016 (3111X), Cat. II