Snijbestendige handschoenen, Resistop Green
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RGT099V/10 RGT099V/7 RGT099V/8 RGT099V/9
DALLRGT099V/10EA 75.4 EUR
DALLRGT099V/10 DALLRGT099V/7 DALLRGT099V/8 DALLRGT099V/9
Snijbestendige handschoenen, Resistop Green
Handschoenen
Deze ambidexter handschoenen zijn gebreid uit 73% polyamide en 27% katoen.
  • Door de breitechniek wordt een handschoen verkregen die nauwsluitend aan de hand zit en een goede beweeglijkheid biedt
  • De katoenen voering vertraagt de zweetvorming en verhoogt het comfort
  • De relatieve dikte helpt om schokken te absorberen
  • Het polyamide is niet-pluizend en dus geschikt voor precisiewerk
  • Polyamide biedt uitstekende schuur- en snijbestendigheid
  • Door de groene kleur is de handschoen vuilbestendiger en heeft hij dus een langere levensduur
Ideaal voor de hantering van scherpe onderdelen in de auto- en mechanische industrie. Ook geschikt voor montagewerkzaamheden en het verwijderen van mallen tot 100 °C (voor maximaal 30 seconden).
Certificaten: EN 388:2016 (2X4XB), EN 407 (X1XXXX); Cat. II