VWR®, Powder packs for determination of DEHA, reagents for photometers
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
85620.620EA 199 EUR
85620.620
VWR®, Powder packs for determination of DEHA, reagents for photometers
Milieutestkits
VWR® Powder Packs-reagentia zijn ontworpen voor gebruik met alle laboratorium- en draagbare Hach®-instrumenten met een celcapaciteit van 16 mm. Er zijn geen kalibratiegegevens nodig; de reagentia kunnen worden gebruikt met Hach®-instrumentkalibraties, de hantering is identiek aan die van overeenkomstige Hach®-reagentia. De pillows zijn elk apart verpakt in aluminiumfolie, zijn ongevoelig voor omgevingsomstandigheden en bevatten voorgemeten reagentia in poedervorm voor nauwkeurigheid, gemak en een goede oplosbaarheid.
  • Accurate
  • Fast and convenient by easier dissolution than tablets and long shelf life
  • No calibration necessary
  • Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
DEHA powder packs are used for the determination of oxygen scavengers by the iron reduction method.
DEHA = N,N-diethylhydroxylamine