Spectrofotometers UV/Vis, Ultrospec™ 7000
Leverancier: Biochrom
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Ultrospec™
634-0884EA 0 EUR
634-0884 634-0885 634-0883
Spectrofotometers UV/Vis, Ultrospec™ 7000
Spectrofotometers en fotometers UV/Vis spectrofotometers
De Ultrospec™ 7000 zijn UV/VIS double beam spectrofotometers. Software voor golflengtescans, vaste golflengte, standaardcurven, kinetiek en vooraf opgeslagen biomedische methoden worden standaard meegeleverd.
  • Kleurenaanraakscherm met duidelijke bediening voor standalone modellen
  • Bewerkingssoftware voor reactievergelijkingen voor aangepaste berekeningen die moeten worden toegepast op de gemeten gegevens
  • Analyseapparaat voor meerdere gebruikers met beveiligde aanmelding om methoden te beschermen
Bestelinformatie: Voor informatie over het volledige assortiment aan toebehoren, waaronder Datrys™-softwareopties voor versies met pc-bediening kunt u contact opnemen met het verkoopkantoor van Avantor.