Veiligheidsbril, DuraMaxx™
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1017737 1017750
111-1433EA 0 EUR
111-1433 111-1435
Veiligheidsbril, DuraMaxx™
Ruimzichtbrillen
Deze eenvoudige veiligheidsbril met torische lens biedt een superieure optiek en een onbelemmerd gezichtsveld, terwijl de zachte kern van elastomeer zich aanpast aan het gezicht voor een comfortabele, aansluitende pasvorm.
  • PP/TPE-frame en grote verstelbare hoofdband
  • indirect ontluchtingssysteem vermindert condensvorming om de lenzen doorzichtig te houden
  • Dura-streme™-lenscoating biedt een anti-krascoating aan de buitenkant en een anti-condenscoating aan de binnenkant
De OTG-veiligheidsbril past comfortabel over de meeste brillen op sterkte. Model metMore Product Information