Teststrips, nitraattest, Reflectoquant®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.16971.0001 1.16995.0001
1.16971.0001EA 64.5 EUR
1.16971.0001 1.16995.0001
Teststrips, nitraattest, Reflectoquant®, Supelco®
Milieutestkits
Test strips for the reflectometers RQflex® 10, RQflex® 10 plus and RQflex® 20.
  • Testkits voor betrouwbare, gedocumenteerde kwantitatieve resultaten
  • Barcodekalibratie
  • Lage analysekosten
  • Teststrips met zeer geringe hoeveelheden chemicaliën - eenvoudig weg te werpen
The Reflectoquant® Nitrate Test is designed for rapid, accurate of nitrate content in a variety of foods, such as vegetables or infant meals, determination and drinking water.