Oordoppen voor meervoudig gebruik, SmartFit®
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1011239 1012522
DALL1011239EA 75.45 EUR
DALL1011239 111-0556
Oordoppen voor meervoudig gebruik, SmartFit®
Oordoppen Herbruikbare oordoppen
Deze oordoppen met Conforming Material Technology™ gebruiken lichaamswarmte om zich aan te passen aan de vorm van de gehoorgang voor een comfortabele, gepersonaliseerde pasvorm.
  • Ontwerp met drie opstaande randen biedt superieur comfort en een individuele pasvorm
  • Systeem met afneembare koord
  • Metalen ring op de steel is detecteerbaar door automatische apparatuur (enkel SmartFit Detectable)
De waarneembare versie met een heldere blauwe kleur en metalen onderdelen kan worden gedetecteerd door visuele of geautomatiseerde methodes en is daarom ideaal voorMore Product Information