Percoll™
Leverancier: Cytiva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
17-0891-01 17-0891-02 17-0891-09
17-0891-01EA 528 EUR
17-0891-01 17-0891-02 17-0891-09
Percoll™
Media voor celscheiding
Percoll® wordt vaak gebruikt voor het scheiden van cellen, organellen, virussen en andere subcellulaire deeltjes.
  • Uitsluitend voor onderzoeksgebruik
  • Vaak gebruikt in basisonderzoekstoepassingen
  • Gebruikt in uitgebalanceerde zoutoplossingen
  • Kleurloos tot lichtgeel
Een dichtheidsgradiënt op silicabasis voor gebruik bij het scheiden van cellen, organellen, virussen en andere subcellulaire deeltjes. Percoll® bestaat uit silicadeeltjes die zijn gecoat met polyvinylpyrrolidon (PVP) en wordt vaak gebruikt in fundamentele onderzoekstoepassingen. Ook gebruiktMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable