Extractiehulzen voor DIONEX ASE 100, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10350106 10350108
WHAT10350106EA 115 EUR
WHAT10350106 WHAT10350108
Extractiehulzen voor DIONEX ASE 100, Whatman™
Extractors Extractiehulzen
Klasse 603 standaard cellulose extractiehulzen voor DIONEX ASE.
  • Ideaal voor all geautomatiseerde extractie-apparaten
  • Maximale temperatuur: 120 °C
Cellulose material. Grade 603.