Cleanroom handschoenen, vinyl, BioClean Vector™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BVA-E-L BVA-E-M BVA-E-S BVA-E-XL
112-3886EA 215 EUR
112-3886 112-3887 112-3888 112-3889
Cleanroom handschoenen, vinyl, BioClean Vector™
Handschoenen
Deze latexvrije cleanroom handschoenen kunnen gebruikt worden in medische en laboratoriumomgevingen. Ze hebben ook uitstekende ESD-eigenschappen.
  • Niet-steriel, poedervrij, gladde afwerking
  • Latexvrij om reacties bij latexallergieën Type I te elimineren
  • Door de rolrand is de handschoen eenvoudiger aan te trekken en is er stabiliteit aan de arm
  • Glad oppervlak voor een uitstekende vingergevoeligheid
Geschikt voor cleanrooms Klasse 100, ISO 5, M3.5.
EN 455, EN 374; Cat. I; AQL 1,5
Certificaten: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 1 - Simple Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU) 2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment.
Verpakking: 100 stuks per gesloten PE zak; één gesloten PE zak per gesloten PE buitenzak; 10 PE buitenzakken per kartonvoering; één kartonvoering per karton (1000 stuks).