Simdos® Dosing Pump
Leverancier: KNF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FEM1.10TT.18S FEM1.10FT.18S FEM1.10KT.18S FEM1.02KT.18S FEM1.02TT.18S FEM1.02FT.18S FEM1.10FT18RCP FEM1.10KT18RCP FEM1.10TT18RCP FEM1.02KT18RCP FEM1.02TT18RCP FEM1.02FT18RCP
224-0064EA 1765 EUR
224-0064 224-0065 224-0063 224-0183 224-0184 KNFAFEM1.02FT.18S KNFAFEM1.10FT18RCP KNFAFEM1.10KT18RCP KNFAFEM1.10TT18RCP 224-0187 224-0188 224-0189
Simdos® Dosing Pump
Pompen Vatpompen
Simple, user-friendly compact dosing pump.
Application: Metering liquids.
  • Groot scherm en intuïtieve interface met keuzemenu's, eenvoudige kalibratie
  • Enkelvoudige programmeerknop
  • Aanpasbaar aan vloeistofeigenschappen
  • Pompkop extern geplaatst voor betere bescherming van elektronische componenten
  • Zelfaanzuigend tot 3 mCE, kan drooglopen
  • Dosering van 1 tot 100 ml/min
  • Dosisreproduceerbaarheid ±1%
  • Vereenvoudigde doseringsprogrammering van 1 tot 1000 ml
  • Gedoseerd volume 1 tot 1000 ml
  • Maximale druk: 6 bar
  • Maximale viscositeit: 150 cS
  • Doorstroomsnelheid van 0,03