Chemobestendige schorten, BioClean-C™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BCDA-S BCDA-M BCDA-L S-BCDA-S S-BCDA-M S-BCDA-L
113-8151EA 272 EUR
113-8151 113-8150 113-8149 113-8167 113-8166 113-8165
Chemobestendige schorten, BioClean-C™
Wegwerpkleding
Deze schorten voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van CleanTough™ stof, een spunbonded nonwoven PP stof gelamineerd met een PE film.
  • Verwerkt voor compatibiliteit met ISO Klasse 4
  • Lichte, pluisarme en slijtvaste CleanTough™ stof
  • Verstelbare halssluiting
  • Trekbandsluiting aan de taille
De schorten bieden bescherming tegen fijne sprays, deeltjes en een gamma aan chemotherapeutische geneesmiddelen.
Kleur: Blauw
Certificaten: EN ISO 13034:2005 +A1:2010 (Type PB [6]), EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU) 2016/425 Module D certifications.
Sterile models: Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Verpakking: Eén stuk per gesloten binnenzak; één gesloten binnenzak per gesloten buitenzak; 50 buitenzakken per kartonvoering; één kartonvoering per karton (50 stuks).