Korte vrouwelijke en mannelijke slijpstukken, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
286153606 286531801
SCOT286153606EA 211 EUR
SCOT286153606 SCOT286531801
Korte vrouwelijke en mannelijke slijpstukken, DURAN®
Adapters Adapters met NS-verbindingen
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes