Cleanroom handschoenen, nitril, steriel, BioClean Indigo™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BioClean Indigo™
112-4952EA 439 EUR
112-4952 112-4951 112-4950 112-4949 112-4948
Cleanroom handschoenen, nitril, steriel, BioClean Indigo™
Handschoenen
Deze ambidexter nitril handschoenen met rolranden zijn bestendig tegen een breed gamma chemicaliën. Ze hebben ook uitstekende antistatische eigenschappen.
  • Steriel, poedervrij, gestructureerde vingertoppen zorgen voor een betere grip
  • Bevat geen natuurlijke latexproteïnen, hypoallergeen
  • Extra gewassen in zuiver gedeïoniseerd water voor uitzonderlijk lage gehaltes aan chloriden en extraheerbare metalen
  • Elke maat is voorzien van een unieke barcode op het karton (ITF-14) waardoor automatische gegevensinvoer in de voorraadbeheersystemen mogelijk is
Geschikt voor cleanrooms Klasse 10, ISO 4 of M2,5.
Certificaten: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Sterilized in accordance with ISO 11137-1:2006.
Suitable for contact with all foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Tested against permeation standard ASTM D6978-05 for cytotoxic drugs.
Verpakking: Één paar met omgevouwen manchetten per kunststof binnenzakje, één binnenzakje per eenvoudig te scheuren EasyTear™ PE zak; 10 paar per gesloten PE buitenzak, 20 buitenzakken per kartonvoering, één kartonvoering per karton (200 paar).