Cleanroom handschoenen, nitril, steriel, BioClean N-Plus™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BNPS100 BNPS80 BNPS65 BNPS60 BNPS70 BNPS75 BNPS85 BNPS90
112-3865EA 1110 EUR
112-3865 112-3870 112-3867 112-3866 112-3868 112-3869 112-3871 112-3872
Cleanroom handschoenen, nitril, steriel, BioClean N-Plus™
Handschoenen
Deze handspecifieke nitril handschoenen met rolranden bieden een goede bestendigheid tegen chemicaliën en cytotoxische geneesmiddelen. Ze hebben ook uitstekende ESD-eigenschappen. Geschikt voor toepassingen met chemotherapie.
  • Steriel, poedervrij, gestructureerde afwerking voor een betere grip
  • Bevatten geen natuurlijke latexproteïnen, hypoallergeen
  • Extra lengte biedt bescherming tot de elleboog
  • Rolranden voor het eenvoudig aantrekken
Geschikt voor cleanrooms Klasse 10, ISO 4 of M2.5.
Typical particle count ≥0,5 μm: <1800 counts/cm²
Freedom from holes (final release): 1,0 AQL performance
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Certificaten: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016 Type B, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Sterilized in accordance with ISO 11137-1:2006.
Suitable for contact with all foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Tested against permeation standard ASTM D6978-05 for cytotoxic drugs.
Verpakking: Één paar met omgevouwen manchetten per kunststof zakje, één zakje per eenvoudig te scheuren EasyTear™ PE zak; 10 paar per gesloten PE buitenzak, 20 buitenzakken per kartonvoering, één kartonvoering per karton (200 paar)