Cleanroom handschoenen, polychloropreen, steriel, BioClean P-Zero™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BPZS80 BPZS90 BPZS60 BPZS65 BPZS70 BPZS75 BPZS85
112-3877EA 689 EUR
112-3877 112-3879 112-3873 112-3874 112-3875 112-3876 112-3878
Cleanroom handschoenen, polychloropreen, steriel, BioClean P-Zero™
Handschoenen
Deze handspecifieke handschoenen met rolranden zijn bestendig tegen chemicaliën en cytotoxische geneesmiddelen. Hierdoor zijn ze geschikt voor toepassingen met chemotherapie (ASTM D 6978-05 getest).
  • Steriel, poedervrij, gestructureerde afwerking voor een betere grip
  • Latexvrij om reacties bij latexallergieën Type I te elimineren
  • Door de rolrand is de handschoen eenvoudiger aan te trekken en is er stabiliteit aan de arm
  • Polychloropreen biedt een uitzonderlijke vingergevoeligheid
  • Uitstekende antistatische eigenschappen
Geschikt voor cleanrooms Klasse 10, ISO 4 of M2.5 en EU GMP klasse A.
EN 374-1/2/3, EN 455; Cat. III, AQL 1,5
Certificaten: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Suitable for contact with all foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Tested against permeation standard ASTM D6978-05 for cytotoxic drugs.
Verpakking: Één paar met omgevouwen manchetten per kunststof zakje, één zakje per eenvoudig te scheuren EasyTear™ PE zak; 10 paar per gesloten PE buitenzak, 20 buitenzakken per kartonvoering, één kartonvoering per karton (200 paar).