Cleanroom handschoenen, nitril, BioClean Synergy™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BioClean Synergy™
112-3885EA 439 EUR
112-3885 112-3884 112-3883 112-3882 112-3881 112-3880
Cleanroom handschoenen, nitril, BioClean Synergy™
Handschoenen
Deze ambidexter nitril handschoenen met rolranden bieden een goede bestendigheid tegen een breed gamma chemicaliën. Ze bieden ook uitstekende vingergevoeligheid en comfort.
  • Niet-steriel, poedervrij, gestructureerde afwerking voor een betere grip
  • Bevatten geen natuurlijke latexproteïnen, hypoallergeen
  • Bevat geen versnellers
  • Rolranden voor stabiliteit aan de arm
  • Geschikt voor dubbel aantrekken
Geschikt voor cleanrooms Klasse 10, ISO 4 of M2.5.
Certificaten: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016 Type B, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Verpakking: 100 stuks per gesloten PE binnenzak; één gesloten PE binnenzak per gesloten PE buitenzak; 10 PE buitenzakken per kartonvoering; één kartonvoering per karton (1000 stuks).