Cleanroom handschoenen, latex, BioClean Legacy™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BLA200-XS BLA201-S BLA202-M BLA203-L BLA204-XL BLA205-XXL
112-3303EA 353 EUR
112-3303 112-3304 112-3305 112-3306 112-3307 112-3308
Cleanroom handschoenen, latex, BioClean Legacy™
Handschoenen
Deze ambidexter cleanroom handschoenen met rolranden kunnen gebruikt worden in medische en laboratoriumomgevingen. Geschikt voor dubbel aantrekken.
  • Proteïnegehalte lager dan 50 µg/g
  • Gestructureerde afwerking voor een betere grip
  • Latex biedt uitzonderlijke flexibiliteit en comfort
  • Door de rolrand is de handschoen eenvoudiger aan te trekken en is er stabiliteit aan de arm
  • Elke maat is voorzien van een unieke barcode op het karton (ITF-14) waardoor automatische gegevensinvoer in de voorraadbeheersystemen mogelijk is
Geschikt voor cleanrooms Klasse 10,More Product Information