Handbeschermers, Hot Grip
Leverancier: Kartell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HotGrip
KART3915EA 44.1 EUR
KART3915
Handbeschermers, Hot Grip
Handbeschermers
Deze handbeschermers gemaakt van siliconenrubber bieden bescherming tegen hete voorwerpen tot +260 °C en koude voorwerpen tot –57 °C. Antislipoppervlak.