Digitale stopwatch, waterdicht en schokbestendig
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
609-0054EA 28.4 EUR
609-0054
Digitale stopwatch, waterdicht en schokbestendig
Timers Digitale stopwatches
Schokbestendige kunststof behuizing afgedicht met O-ring voor laboratorium en industrieel gebruik binnen en buiten.
  • Timingcapaciteit: 23 uur, 59 minuten, 59 seconden (optellen)
  • LCD-scherm toont de tijd in uren, minuten en seconden
  • AM/PM, datum en dag van de week
  • Cumulatieve splittiming
  • Akoestisch alarm gaat één minuut lang af
  • Waterbestendig tot een druk van drie atmosfeer