VWR®, Digitale Timer, Twee Kanalen, met Klok, Jumbo
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
609-0090EA 34.4 EUR
609-0090
VWR®, Digitale Timer, Twee Kanalen, met Klok, Jumbo
Timers Digitale timers
Gelijktijdige programmering van twee verschillende activiteiten van 24 uur tot 1 seconde.
  • Kenmerken: Optellen/aftellen, time-in/-out, geheugen, alarm, ¹²/₂₄ uurklok en stopwatch
  • Jumbodisplay (25 mm hoge LCD-cijfers) gemakkelijk afleesbaar met indicator wanneer 0 is bereikt
  • Display is verstelbaar van 90° tot 180°: Kan plat worden gebruikt, in zittende positie, of aan de muur worden gemonteerd met de meegeleverde beugel
  • Het elektronische alarm kan na één minuut automatisch worden uitgeschakeld of uitgeschakeld
  • Een tweede weergavemodus toont de tijd van de dag en een stopwatch (voor optellen)
Leveringsinformatie: Geleverd met beugel voor wandmontage, AAA-batterij en kalibratiecertificaat.