VWR® Traceable®, uiterst nauwkeurige thermometers met drie schermen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-1824EA 243 EUR
620-1824 620-1884 620-1886 620-1885
VWR® Traceable®, uiterst nauwkeurige thermometers met drie schermen
Thermometers Digitale thermometers
Deze internationale standaard digitale thermometers bieden exacte metingen die nodig zijn voor kritische vereisten, kwaliteitscontroles en routinemetingen. De roestvrijstalen sonde toont de kleinste temperatuurverandering in vloeistoffen, lucht/gas en halfvaste stoffen. Het levert exacte tijd/datum waarop de temperatuur boven/onder de ingestelde punten komt.
  • Drieregelig display: Maximale/minimale en huidige temperaturen
  • Geeft de exacte tijd en datum weer waarop de limieten zich hebben voorgedaan
  • Programmeerbaar alarm biedt twee visuele (LED) en twee audiowaarschuwingen wanneer de temperatuur boven of onder de hoge en lage instelpunten komt
Roestvrijstalen sonde (Lר: 15×3,2 mm) met 1,5 meter kabel.
Hoge nauwkeurigheid van 0,05 °C op maximaal drie testpunten (binnen ±2,0 °C): 0,00; 25,00; 37,00 °C (anders ±0,3 °C).
Certificaten: Certificaat geeft de traceerbaarheid naar de NIST-normen aan. Naleving van ISO/IEC, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Geleverd met Traceable-kalibratiecertificaat, twee AA-batterijen, staander, VELCRO®- en magnetische strips en wandbevestigingsmiddel.