Zinc(II) nitrate hexahydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A16282.22 A16282.36
A16282.22EA 34.9 EUR
A16282.22 A16282.36
Zinc(II) nitrate hexahydrate ≥98%
Zinc(II) nitrate hexahydrate
Formule: ZnN₂O₆·6H₂O
Kookpunt: ∼105 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 36 °C
Dichtheid: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149889
CAS nummer: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273