2,5-Dichlorohydroquinone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21285.03 B21285.06
B21285.03EA 35.5 EUR
B21285.03 B21285.06
2,5-Dichlorohydroquinone ≥97%
2,5-Dichlorohydroquinone
Purity: 97% CAS No.: 824-69-1 Molecular Formula: C6H4Cl2O2 Formula Weight: 179.00 Melting Point: 168-171° MDL No.: MFCD00041749
Formule: C₆H₄Cl₂O₂
Smeltpunt: 168…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041749
CAS nummer: 824-69-1
EINECS: 212-533-8