Methyl mercaptoacetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 2365-48-2
Molecular Formula: C3H6SO2
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Stench
Melting Point: -3°
Boiling Point: 148-149°
Beilstein Reference: 506259
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004873
Formule:
C₃H₆O₂S Kookpunt: 148…149 °C Smeltpunt: –3 °C Dichtheid: 1,163 Vlampunt: 56 °C (132 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004873 CAS nummer: 2365-48-2 EINECS: 219-121-7 ADR: 3,III |