2-Piperidinemethanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
168030250 168031000 168030050
ACRO168030250EA 142 EUR
ACRO168030250 ACRO168031000 ACRO168030050
2-Piperidinemethanol 97%
2-Piperidinemethanol
Formule: C₆H₁₃NO
Kookpunt: 100…102 °C (8hPa)
Smeltpunt: 58…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005987
CAS nummer: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light orange Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %