2,6-Dichloro-p-benzoquinone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H27542.14 H27542.06
H27542.14EA 333 EUR
H27542.14 H27542.06
2,6-Dichloro-p-benzoquinone ≥97%
2,6-Dichloro-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 697-91-6 Molecular Formula: C6H2Cl2O2 Formula Weight: 176.98 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD00037159
Formule: C₆H₂Cl₂O₂
Smeltpunt: 119…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037159
CAS nummer: 697-91-6
EINECS: 211-810-0