2-Chloro-p-benzoquinone 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
331220050
331220250
ACRO331220050EA
73.3
EUR
ACRO331220050
ACRO331220250
2-Chloro-p-benzoquinone 95%
2-Chloro-p-benzoquinone
Formule:
C₆H₃ClO₂ Smeltpunt: 52…57 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075260 CAS nummer: 695-99-8 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to brown Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 57 °C |
GC | ≥94 % |