2-(Methylthio)ethanol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
210100250 210100050 210101000
ACRO210100250EA 60 EUR
ACRO210100250 ACRO210100050 ACRO210101000
2-(Methylthio)ethanol 99%
2-(Methylthio)ethanol
Formule: C₃H₈OS
Dichtheid: 1,06 g/cm³
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002908
CAS nummer: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4934 to 1.4954 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %