2-(Methylthio)ethanol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L05442.06
L05442.14
L05442.22
L05442.06EA
24
EUR
L05442.06
L05442.14
L05442.22
2-(Methylthio)ethanol ≥99%
2-(Methylthio)ethanol
Purity: 99%
CAS No.: 5271-38-5
Molecular Formula: C3H8OS
Formula Weight: 92.16
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4944
Odour: Stench
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 1731081
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00002908
Formule:
C₃H₈OS Kookpunt: 169…171 °C Dichtheid: 1,060 Vlampunt: 70 °C (158 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002908 CAS nummer: 5271-38-5 EINECS: 226-090-3 ADR: 9,III |