Methyl isobutyrylacetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 42558-54-3
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4265
Melting Point: -75°
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 1857823
MDL No.: MFCD00040499
Formule:
C₇H₁₂O₃ Kookpunt: 192 °C Smeltpunt: –75 °C Dichtheid: 1,010 Vlampunt: 79 °C (174 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040499 CAS nummer: 42558-54-3 EINECS: 418-900-0 |