5-Decyne ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13050.09
A13050.18
A13050.09EA
64.1
EUR
A13050.09
A13050.18
5-Decyne ≥98%
5-Decyne
Purity: 98%
CAS No.: 1942-46-7
Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH3
Formula Weight: 138.26
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Petrol-like
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 1697840
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00027277
Formule:
C₁₀H₁₈ Kookpunt: 177…178 °C Dichtheid: 0,770 Vlampunt: 54 °C (129 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00027277 CAS nummer: 1942-46-7 UN: 3295 ADR: 3,III |