Diethyl phenyl orthoformate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 14444-77-0
Molecular Formula: C11H16O3
Formula Weight: 196.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4810
Melting Point: -26°
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 1872634
MDL No.: MFCD00009228
Formule:
C₁₁H₁₆O₃ Kookpunt: 103…104 °C (10 mmHg) Smeltpunt: –26 °C Dichtheid: 1,015 Vlampunt: 65 °C (149 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009228 CAS nummer: 14444-77-0 EINECS: 238-421-9 |