Norbornene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L11103.22 L11103.36
L11103.22EA 27.2 EUR
L11103.22 L11103.36
Norbornene ≥99%
Norbornene
Purity: 99% CAS No.: 498-66-8 Molecular Formula: C7H10 Formula Weight: 94.16 Flash Point: -15°(5°F) Odour: Pungent Boiling Point: 95-96° Beilstein Reference: 1098544 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00082304
Formule: C₇H₁₀
Kookpunt: 95…96 °C
Smeltpunt: 44…47 °C
Dichtheid: 0,955
Vlampunt: –15 °C (5 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082304
CAS nummer: 498-66-8
EINECS: 207-866-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II