1-Phenyl-3-pyrazolidone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 92-43-3
Molecular Formula: C9H10N2O
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 120-123°
Beilstein Reference: 131856
Merck Reference: 14,7309
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003094
Formule:
C₉H₁₀N₂O Smeltpunt: 120…123 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003094 CAS nummer: 92-43-3 EINECS: 202-155-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7309 |