3-Aminocoumarin 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L14031.MC
L14031.ME
L14031.04
L14031.MCEA
28.1
EUR
L14031.MC
L14031.ME
L14031.04
3-Aminocoumarin 97%
3-Aminocoumarin
Purity: 97%
CAS No.: 1635-31-0
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 135-137°
Beilstein Reference: 128033
Formule:
C₉H₇NO₂ Smeltpunt: 135…137 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016965 CAS nummer: 1635-31-0 EINECS: 216-659-4 |