2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14936.03
A14936.06
A14936.14
A14936.03EA
25.9
EUR
A14936.03
A14936.06
A14936.14
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone ≥98%
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Purity: 98%
CAS No.: 530-55-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 252-257°
Beilstein Reference: 2048182
Merck Reference: 14,3225
MDL No.: MFCD00016368
Formule:
C₈H₈O₄ Smeltpunt: 252…257 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016368 CAS nummer: 530-55-2 EINECS: 208-484-7 Merck Index: 14,3225 |