2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11442.06
A11442.14
A11442.18
A11442.06EA
30.4
EUR
A11442.06
A11442.14
A11442.18
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98%
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Purity: 98%
CAS No.: 615-94-1
Molecular Formula: C6H4O4
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 220° subl.
Beilstein Reference: 1939229
Formule:
C₆H₄O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001598 CAS nummer: 615-94-1 EINECS: 210-454-3 |