2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24777.03
B24777.06
B24777.14
B24777.03EA
38.5
EUR
B24777.03
B24777.06
B24777.14
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone ≥98%
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
Purity: 98%
CAS No.: 605-94-7
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 57-60°
Beilstein Reference: 1640422
Formule:
C₉H₁₀O₄ Smeltpunt: 57…60 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001595 CAS nummer: 605-94-7 EINECS: 210-100-8 |